Learn More
Aluminum oxide, for chromatography, weakly acidic, Brockmann I, 40-300 μm, 60A Codice prodotto.: 10238573
Aluminum oxide, for chromatography, weakly acidic, Brockmann I, 40-300 μm, 60A
Codice prodotto. p-3593365 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
1 kg, Flacone in plastica, 1kg
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 10238573
Marca: Thermo Scientific Acros 392520010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for column chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Punti di ebollizione 2980.0°C
Materiale o nome chimico Aluminum oxide
Punto di fusione 2050.0°C
Colore White
pH 5.5 to 6.5 (10% slurry aq. soln.)
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Formula lineare Al2O3
Indice di Merck 15, 350
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 101.96
Grado Chromatography
Imballaggio Flacone in plastica
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
3 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lottoA0415743 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2022 Codice prodotto392520050,392520010
Numero di lottoA0367426 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2020 Codice prodotto392520050,392520010
Numero di lottoA0422300 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/09/2020 Codice prodotto
Identificativo prodotto
  • Aluminium oxide
Titolo del prodotto
Aluminum oxide, for chromatography, weakly acidic, Brockmann I, 40-300 μm, 60A >