Learn More
Aluminum Oxide, Extra Pure, SLR, Calcined, Fisher Chemical™
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Visualizza altre specifiche
Identificatori chimici
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Al2O3
MFCD00003424
dialuminium(3+) trioxidandiide
Specifica
2980°C
1344-28-1
Solid
MFCD00003424
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
101.96
Recipiente per polveri in plastica
2000°C
White
Al2O3
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
dialuminium(3+) trioxidandiide
101.96g/mol