Learn More
Aluminum oxide, 99.7+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10137713
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per cromatografia su colonna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Punti di ebollizione 2977.0°C
Materiale o nome chimico Aluminum oxide
Punto di fusione 2030.0°C
Nota nome Extra Pure
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio 99.7+%
Formula lineare AI2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Indice di Merck 15, 350
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides),practically insoluble in non-polar organic,solvents,difficultly soluble in mineral acids
IUPAC Name dialuminum;oxygen(2-)
Peso formulazione 101.96
Percent Purity ≥99.7%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 3.97
Densità 3.9700g/mL