Learn More
Aluminum hydroxide, extra pure, powder, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Aluminum hydroxide |
Colore | White |
pH | 8.5 to 10 (5% aq. suspension) |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 2 kg |
Formula lineare | Al(OH)3 |
Indice di Merck | 15,338 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble |
Peso formulazione | 78 |
Percent Purity | ≥63.5% (Al2O3) |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0419025 | Certificato di analisi | 17/05/2025 | 219130100,219130250,219130020,219135000 |
A0463308 | Certificato di analisi | 12/06/2024 | 219130100,219130250,219130020,219135000 |
A0395336 | Certificato di analisi | 15/12/2022 | 219130100,219130250,219130020,219135000 |
A0402876 | Certificato di analisi | 15/12/2022 | 219130100,219130250,219130020,219135000 |
A0413844 | Certificato di analisi | 13/12/2022 | 219130100,219130250,219130020,219135000 |
Sicurezza e movimentazione
- Aluminium hydroxide