Learn More
Aluminum chloride hexahydrate, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10257313
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Plastic drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-13-6
Formula molecolare AlCl3H12O6
Molecular Weight (g/mol) 241.42
Numero MDL MFCD00149134
InChI Key JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum chloride hexahydrate
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Formula lineare AlCl3·6H2O
Fieser 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 08,13; 09,11; 17,15
Indice di Merck 15,333
Informazioni di solubilità Solubility in water: 477g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,glycerol and propylene
IUPAC Name aluminum(3+) hexahydrate trichloride
Peso formulazione 241.43
Percent Purity 99%
Grado Pure
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 2.39
Densità 2.3900g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminium chloride hexahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.