Learn More
Aluminum Chloride, 98+%, Pure, Anhydrous, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10558030 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
500g, Amber glass bottle
Specifica
Punto di fusione 194°C
CAS 7446-70-0
Colore Yellow
pH 2.4
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare AlCl3
Numero MDL 3422
InChI Key VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
IUPAC Name aluminium(3+) trichloride
Molecular Weight (g/mol) 133.33
Peso formulazione 133.34g/mol
Imballaggio Amber glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminium chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.