Learn More
Aluminum bromide, 98+%, extra pure, anhydrous
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 265.0°C |
Materiale o nome chimico | Aluminum bromide |
Punto di fusione | 97.0°C |
Colore | Gray or White |
Forma fisica | Crystalline Solid |
Quantità | 100 g |
Intervallo percentuale saggio | 98% min. (Complexometry) |
Formula lineare | AlBr3 |
Fieser | 01,22; 02,19; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 09,11 |
Indice di Merck | 15,328 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Aluminium bromide, anhydrous
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.