Learn More
Fisherbrand™ Aste in lega di alluminio
Per la realizzazione di robuste impalcature da laboratorio. Le aste da impalcatura Fisherbrand™ sono realizzate in durevole lega di alluminio.
8.85€ - 18.20€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11577023
|
Fisherbrand™
2000/3 |
1200 mm |
15.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11587023
|
Fisherbrand™
2000/1 |
1800 mm |
18.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11557023
|
Fisherbrand™
2000/5 |
600 mm |
8.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11567023
|
Fisherbrand™
2000/4 |
900 mm |
11.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Diametro approssimativo di 13 mm
- Disponibilità di numerose lunghezze diverse
- Compatibile con i connettori per scaffalature e gli adattatori per piedini Fisherbrand
Specifica
Lega di alluminio | |
Asta |