Learn More
Fisherbrand™ Aste in lega di alluminio
Diametro approssimativo di 13 mm.
Marca:  Fisherbrand™ STH-710-030U
Codice prodotto. 10265394
  • 3.80€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-07-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available in a range of lengths
  • Excellent for building scaffolding in the laboratory
Specifica
Specifica
Lega di alluminio
100 mm
Asta
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Aste in lega di alluminio > Length: 100mm