Learn More
Fisherbrand™ Aste in lega di alluminio
Diametro approssimativo di 13 mm.
Marca:  Fisherbrand™ STH-710-050X
Codice prodotto. 10133784
  • 4.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Disponibilità di numerose lunghezze diverse
  • Eccellente per la realizzazione di scaffalature da laboratorio
Specifica
Specifica
Lega di alluminio
200 mm
Asta
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Aste in lega di alluminio > Length: 200mm