Learn More
Aluminum, 99.5%, shot (2-10 mm), Thermo Scientific Chemicals
18.79€ - 210.05€
Identificatori chimici
CAS | 7429-90-5 |
---|---|
Formula molecolare | Al |
Molecular Weight (g/mol) | 26.98 |
Numero MDL | MFCD00134029 |
InChI Key | XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum |
PubChem CID | 5359268 |
ChEBI | CHEBI:33629 |
SMILES | [Al] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10399060
|
Thermo Scientific Acros
300210250 |
25 g | Glass bottle |
18.79€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10688011
|
Thermo Scientific Acros
300212500 |
250 g | Glass bottle |
72.56€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10572081
|
Thermo Scientific Acros
300210010 |
1 kg | Glass bottle |
210.05€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7429-90-5 | |
26.98 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
5359268 | |
[Al] |
Al | |
MFCD00134029 | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
CHEBI:33629 |
Specifica
Aluminum | |
99.5% | |
660.0°C | |
2.7000g/mL | |
Al | |
02,19; 04,9; 12,486; 16,337 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
aluminium | |
5359268 | |
26.97 | |
Shot |
Gray | |
7429-90-5 | |
2327.0°C | |
99.5% | |
MFCD00134029 | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
[Al] | |
26.98 | |
CHEBI:33629 | |
99.5% |
Sicurezza e movimentazione
AIR SENSITIVE
MOISTURE SENSITIVE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'rtecsNumber' : BD0330000
missing translation for 'tsca' : TSCA