Learn More
Alumina N, Activity: Super I, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™
MP EcoChrom™ Alumina N, Activity Super I are commonly used for purification processes of all kinds, including sample preparation for pesticides, and environmental analysis, solvent purification and all kinds of chromatography, requiring the highest precision and reproducibility.
53.00€ - 2805.00€
Identificatori chimici
CAS | 1344-28-1 |
---|---|
Formula molecolare | Al2O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 101.96 |
Numero MDL | MFCD00003424 |
InChI Key | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
PubChem CID | 9989226 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11303589
![]() |
MP Biomedicals
0204580 |
500 g |
53.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11313589
![]() |
MP Biomedicals
0204583 |
1 kg |
81.20€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11323589
![]() |
MP Biomedicals
0204586 |
5 kg |
368.00€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11333589
![]() |
MP Biomedicals
0204589 |
50 kg |
2805.00€
50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- MP EcoChrom™ Alumina N, Activity Super I shows a sorbtion capacity approximately twice as high as that of MP EcoChrom™ Alumina N, Activity I.
- Their inital activity is kept in a very narrow range and their dactivation behavior is extremely constant.
Identificatori chimici
1344-28-1 | |
101.96 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
9989226 |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Specifica
Alumina B | |
1344-28-1 | |
Free-flowing Powder | |
MFCD00003424 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
dialuminum;oxygen(2-) | |
9989226 | |
3.94 g/cm3 (at 20°C) |
Activity: Super I | |
Pink to White | |
Al2O3 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
101.96 | |
101.96 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
Recommended Storage : Store at room temperature.
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department.