Learn More
Alumina N, Activity: I, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™
MP EcoChrom™ Alumina is essentially aluminum oxide, Al2O3, occurring in nature as minerals bauxite, bayerite, corundum, etc.
50.35€ - 2455.00€
Identificatori chimici
CAS | 1344-28-1 |
---|---|
Formula molecolare | Al2O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 101.96 |
Numero MDL | MFCD00003424 |
InChI Key | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
PubChem CID | 9989226 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11383519
![]() |
MP Biomedicals
0202084 |
500 g |
50.35€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11393519
![]() |
MP Biomedicals
0202087 |
1 kg |
73.15€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11368259
![]() |
MP Biomedicals
0202090 |
5 kg |
334.00€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11333529
![]() |
MP Biomedicals
0202135 |
50 kg |
2455.00€
50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- MP EcoChrom™ Alumina is widely used as an adsorbent, desiccant, abrasive, electrical insulator and as a catalyst for various organic reactions.
- It is also used for isolation of alkaloids, glycosides, active substances from plants, vitamins, hormones and antibiotics, dehydration of organic solvents, purification of enzymes, removal of terpenes, peroxides, pyrogens from injectable solutions and infusions.
Identificatori chimici
1344-28-1 | |
101.96 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
9989226 |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Specifica
Alumina B | |
1344-28-1 | |
Free-flowing Powder | |
MFCD00003424 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
dialuminum;oxygen(2-) | |
9989226 | |
3.94 g/cm3 (at 20°C) |
Activity: I | |
Pink to White | |
Al2O3 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
101.96 | |
101.96 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
Recommended Storage : Store at room temperature.
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department.