Learn More
Haldenwanger™ Alumina Ceramic Tube Form Crucibles
Excellent for use in diverse, highly concentrated reagents both at boiling and room temperatures.
Marca:  Haldenwanger™ TRGAL7 240 190 01000
Codice prodotto. 12328845
  • 76.45€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use in high-wear conditions such as mortars and pestles, ball mills, mouthpieces, shaft protection sleeves and more
  • Alsint 99.7 aluminum ceramic
  • Chemical resistance to a variety of acids and alkalis
Specifica
Specifica
White
Alumina Ceramic
1
100mm
Cylinder
19mm
1750°C
24mm
Crucibles