Learn More
Alumina B, Activity: I, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™
MP EcoChrom™ Alumina B, Activity I are good all-round adsorbents for laboratory use as well as for industrial use. They can be adjusted to lower activity by the addition of polar media, preferably water, but also higher alcohols, (e.g. glycol or glycerol can be used).
50.15€ - 2455.00€
Identificatori chimici
CAS | 1344-28-1 |
---|---|
Formula molecolare | Al2O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 101.96 |
Numero MDL | MFCD00003424 |
InChI Key | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
PubChem CID | 9989226 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11343519
![]() |
MP Biomedicals
0202069 |
500 g |
50.15€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17897024
![]() |
MP Biomedicals
0202072 |
1 kg |
73.15€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11363519
![]() |
MP Biomedicals
0202075 |
5 kg |
302.00€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11373519
![]() |
MP Biomedicals
0202078 |
50 kg |
2455.00€
50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- MP EcoChrom™ Alumina B, Activity I is an oxide of aluminum, occurring in nature as various minerals such as bauxite, corundum, etc.
- It is used as an adsorbent, desiccating agent, and catalyst, and in the manufacture of dental cements and refractories.
Identificatori chimici
1344-28-1 | |
101.96 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
9989226 |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Specifica
Alumina B | |
1344-28-1 | |
Powder | |
MFCD00003424 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
dialuminum;oxygen(2-) | |
9989226 | |
3.94 g/cm3 (at 20°C) |
Activity: I, Activity acc. To Brockmann: 24 l/mm | |
Pink to White | |
Al2O3 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
101.96 | |
101.96 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
Recommended Storage : Store at room temperature.
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department.