Learn More
Aluminiumoxid A, Aktivität: I, EcoChrom™, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11323529 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MP EcoChrom™ Alumina A catalyses a variety of reactions that are useful industrially.
  • Alumina A is widely used to remove water from gas streams.
  • Also used for its hardness and strength.
  • It is widely used as an abrasive, including as a much less expensive substitute for industrial diamond.
  • Many types of sandpaper use aluminium oxide crystals.
  • In chemistry laboratories, alumina is a medium for chromatography, available in basic (pH 9.5), acidic (pH 4.5 when in water) and neutral formulations, as well as for alcohols, hydrocarbons, steroids, alkaloids and natural pigments.
  • Neutral alumina, (less active than the basic form) is useful for separation of aldehydes, ketones, quinones, esters, lactones, and glucosides.
  • Acidic alumina, is the weakest and least often used type.
  • Alumina is useful for separation of acid pigments and strong acids.
  • It can cause polymerization, condensation and dehydration reactions.
  • Neither acetone nor ethyl acetate should be used as eluants, the latter being subject to saponification.
  • It is used as a dosimeter for radiation protection and therapy applications for its optically stimulated luminescence properties.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, Aloxit, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminiumoxid A
Namenshinweis Aktivität: I
Aktivität nach Brockmann: 23 l/mm
Farbe Rosa bis Weiß
Physikalische Form Frei fließendes Pulver
Menge 5 kg
Formelmasse 101.96
Dichte 3.94 g/cm3 bei 20 °C
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt