Learn More
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminum Sheet SILGUR
Specifica
Dimensione particelle | 5 to 17 μm |
---|---|
Dimensione del poro | 60 Å |
Tipo | Aluminum Sheet |
Volume dei pori | 0.75 mL/g |
Superficie specifica | ∼500 m2/g |
Specifica
5 to 17 μm | |
Aluminum Sheet | |
∼500 m2/g |
60 Å | |
0.75 mL/g | |
0.20 mm |