Learn More
Tenak™ Alu FlexRack for Chest Freezers
Alu FlexRack is recommended for all applications where a flexible storage solution is needed.
Marca:  Tenak™ TE20112
Codice prodotto. 11644742
  • 127.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Due to the adjustable shelves the rack can be used for all cryobox heights
  • Includes 1 shelf and 1 locking rod for securing the boxes
  • Constructed of aluminum
  • Can be used for any chest freezer
Specifica
Specifica
Locking rod
1
145 mm
140 mm
Aluminum
Chest Frseezers
395 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Tenak™ Alu FlexRack for Chest Freezers > Height: 395 mm