Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Solvex™37-186
Guanto molto confortevole e resistente ai prodotti chimici per una vasta gamma di applicazioni
Marca: Ansell™ 37186090
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Disponibile in una vasta gamma di lunghezze, spessori, taglie e finiture, il guanto nitrilico Ansell Sol-Vex™ è stato studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici. Perfettamente riutilizzabile, con un'ineguagliabile resistenza all'abrasione, questo guanto offre il massimo comfort per l'utilizzatore.
- I guanti di nitrile Sol-Vex™ rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive.
- La versione senza felpatura del guanto è priva di peli, al fine di evitare qualsiasi contaminazione e di rendere il guanto ideale per settori produttivi sensibili al rischio di impurità provenienti dall'esterno.
- La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa.
- La finitura sabbiata conferisce al guanto una superficie liscia, che permette di ridurre i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di oggetti fragili.
Specifica
Nitrile | |
Category III | |
Index | |
Nitrile | |
1 | |
Sandpatch | |
Specific | |
Powder Free | |
9 | |
37-186 | |
Chemical and Liquid Protetion | |
Straight | |
Polybag/cardboard box | |
1 Pair/bag, 12 Pair/carton | |
Solvex™ | |
453 mm | |
88.5 g |
EN ISO 374-1:2016/Type A/AGJKLPT, EN ISO 374-5:2016 Bacteria, EN388:2016/4102X | |
Nitrile | |
High-comfort, chemical resistant glove for a wide range of applications | |
Green | |
Reusable | |
Industrial grade | |
Sì | |
Immersion Gloves | |
Non-sterile | |
0.65 mm | |
Verde | |
37-186 | |
2 | |
Chemical and Liquid Protection | |
453 x 112 mm | |
112 mm |