Learn More
Ansell AlphaTec™ NRL RABS and Isolator Gloves - 20 mil
Translucent, unlined gloves are constructed of latex and provide defense against tears, abrasions, cuts, and punctures.
196.00€ - 210.00€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493, EN 374_2003 Microorganism, EN 420:2003 + A1:2009 |
---|---|
Colore | Natural |
Hand | Specific |
Materiale | Latex |
Product Type | Dry Box Gloves |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni porta (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni porta (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16815240
|
Ansell
55104100 |
203 mm |
196.00€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16835240
|
Ansell
55110100 |
305 mm |
210.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 17-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Protezione efficace negli ambienti di lavoro di gravosità media, soprattutto contro tagli e abrasioni
- Lo spessore medio (20 mil/0,51 mm) migliora la destrezza e, quindi, anche la capacità di manipolare gli oggetti
- Le dimensioni disponibili delle porte si adattano alla maggior parte dei guanti per isolatore
Specifica
CE 0493, EN 374_2003 Microorganism, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Specific | |
Dry Box Gloves | |
20 mil | |
2020X | |
KLNOPT | |
813 mm |
Natural | |
Latex | |
10 | |
0.51 mm | |
Type A | |
32 in. |