Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROCHEM™4000 Model 215 Apron with Sleeves
MICROCHEM™ 4000 is designed to provide anexceptional barrier against organic and inorganicchemicals and biological agents
Marca:  Ansell™ GR40T-00215-03
990.90 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15865342
  • 1435.00€ / pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Velcro fastening to neck
  • Tie fastening at the waist
  • Double cuff with knitted
  • inner cuff
  • Welded and taped seams
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Medium
Green
Non-sterile
Yes
Abrasions, acids, anti-static, bloodborne pathogens, chemicals
Alphatec™ 4000, Model 215
Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Hook and Loop, Waist Ties
Double Inner Knit
None
EN 14605: 2005 +A1:2009, Type PB (3); EN 14605: 2005 +A1:2009, Type PB (4); EN14126: 2003, Types PB(3)-B, PB (4)-B
Welded and Taped