Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-137 Super Thin Unlined Latex Gloves
Finitura a rombi invertiti su palmo e dita per una buona presa asciutta. Basso modulo per un affaticamento minimo della mano.
Marca: Ansell 87137065BP
28.80 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Highly resistant to water based chemicals
- Beaded cuff for tear resistance and easy donning
- Diamond pattern on palms and fingers enhances grip in wet or dry conditions
- Approved for use in food-safe applications
- AQL 0.6
Specifica
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Fully Textured | |
6.5 | |
Yes | |
KLT | |
Unlined | |
87-137 | |
320 mm |
Natural | |
Latex | |
X010A | |
Type B | |
Con bordino | |
Water Based Chemicals | |
13 in. |