Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-118 Extra Heavyweight Latex Gloves with Flocked Lining
Guanto protettivo industriale
55.60€ - 55.80€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
---|---|
Colore | Black |
Latex Free | No |
Materiale | Latex |
Spessore (sistema imperiale) | 31 mil |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15980137
|
Ansell
87118065BP |
6.5 |
55.60€
12 paia |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15990137
|
Ansell
87118075BP |
7.5 |
55.60€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15900147
|
Ansell
87118085BP |
8.5 |
55.80€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15910147
|
Ansell
87118095BP |
9.5 |
55.60€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15920147
|
Ansell
87118105 |
10.5 |
55.60€
12 paia |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua
- Buona resistenza all'abrasione
- Resistente e flessibile, adatto per molte applicazioni industriali
- Floccatura di cotone 100%.
Specifica
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 | |
No | |
31 mil | |
3121A | |
AKL | |
Unisex | |
100% Cotton | |
Water Based Chemicals | |
320 mm |
Black | |
Latex | |
0.8 mm | |
Type A | |
Yes | |
Con bordino | |
Lined | |
12 in. |