Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-600\85-601\85-602 Isolator Box Gloves
Dual-layered breach detection system feature unique white material on a black lining. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves provide increased comfort and protection in critical areas.
1640.00€ - 1750.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Materiale | EPDM |
Product Type | Isolator, RABS Gloves |
Codice del prodotto | Marca | Size | Dimensioni porta (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Dimensioni porta (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15506244
|
Ansell™
85600110 |
11 | 203 mm |
1700.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15516244
|
Ansell™
85600095 |
9.5 | 203 mm |
1700.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15526244
|
Ansell™
85601110 |
11 | 250 mm |
1640.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15536244
|
Ansell™
85601095 |
9.5 | 250 mm |
1640.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15546244
|
Ansell™
85602110 |
11 | 300 mm |
1750.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15556244
|
Ansell™
85602095 |
9.5 | 300 mm |
1750.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
EPDM (Diene Ethylene Propylene) rubber isolator box gloves manufactured from premium white FDA-approved material with black lining for breach detection.- Category III, EN374AKL, EN374, EN388\3100
- Ideal applications: electronics, pharmaceuticals
- High quality material, in compliance with FDA CFR21
- Designed for repeated autoclave sterilisation (up to 50 times), reducing the need for glove replacements
- Comfortable and dexterous with great tactile sensitivity
- Resistant against hydrogen peroxide solutions and common disinfecting chemicals
- Resists aging from exposure to oxygen, UV rays and ozone
- Withstands temperatures up to 130°C for repeated sterilisation
- Halogen-free: suitable for disposal by incineration
- Available port sizes fit most isolator glove boxes
Specifica
White | |
Yes | |
Isolator, RABS Gloves | |
0.020 in. | |
Pharmaceuticals, electronics | |
Case | |
800 mm |
Ambidextrous | |
EPDM | |
130°C | |
0.5 mm | |
Smooth | |
Hydrogen peroxide solutions and common disinfecting chemicals |