Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-501\85-503\85-505 Isolator Box Gloves
High quality material, in compliance with FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves are ideal for increased comfort and protection in critical areas.
1430.00€ - 1480.00€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Materiale | EPDM |
Product Type | Isolator, RABS Gloves |
Codice del prodotto | Marca | Size | Dimensioni porta (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Dimensioni porta (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15506234
|
Ansell™
85501110 |
11 | 203 mm |
1430.00€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15516234
|
Ansell™
85501095 |
9.5 | 203 mm |
1430.00€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15546234
|
Ansell™
85503110 |
11 | 250 mm |
1480.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 26-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15556234
|
Ansell™
85503095 |
9.5 | 250 mm |
1480.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 26-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15586234
|
Ansell™
85505110 |
11 | 300 mm |
1480.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 26-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15596234
|
Ansell™
85505095 |
9.5 | 300 mm |
1480.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 26-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Heavy weight EPDM (Diene Ethylene Propylene) rubber isolator box gloves manufactured from premium FDA-approved material which reduce the number of requisite glove changes.- Category III, EN374AKL, EN374, EN388\4111
- Ideal applications: electronics, pharmaceuticals
- Designed for repeated autoclave sterilisation (up to 50 times), reducing the need for glove replacements
- Comfortable and dexterous with great tactile sensitivity
- Resistant against hydrogen peroxide solutions and common disinfecting chemicals
- Resists aging from exposure to oxygen, UV rays and ozone
- Withstands temperatures up to 130°C for repeated sterilisation
- Halogen-free: suitable for disposal by incineration
- Available port sizes fit most isolator glove boxes
Specifica
Black | |
Yes | |
Isolator, RABS Gloves | |
0.024 in. | |
Pharmaceuticals, electronics | |
Case | |
800 mm |
Ambidextrous | |
EPDM | |
130°C | |
0.6 mm | |
Smooth | |
Hydrogen peroxide solutions and common disinfecting chemicals |