Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504 Isolator Box Gloves
Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
9.5
11
Dimensioni porta (sistema metrico):
203 mm
250 mm
300 mm
Descrizione
Specifica
Specifica
Colore | Black |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Materiale | EPDM |
Product Type | Isolator, RABS Gloves |
Size | 11 |
Temperature (Metric) Max | 130°C |
Spessore (sistema imperiale) | 0.016 in. |
Spessore (sistema metrico) | 0.4 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Pharmaceuticals, electronics |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Ansell™ AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504 Isolator Box Gloves >