Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-300\85-302\85-304 Isolator Box Gloves
Designed for high resistance against concentrated acids and bases. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves are ideal for increased comfort and protection in critical areas.
786.00€ - 827.00€
Specifica
Colore White
Materiale CSM
Temperature (Metric) Max 120°C
Spessore (sistema metrico) 0.4 mm
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceuticals
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Size Dimensioni porta (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Dimensioni porta (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15566214
Vedere i documenti
Ansell™
85300110
11 203 mm
786.00€
1 paio
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15576214
Vedere i documenti
Ansell™
85300095
9.5 203 mm
786.00€
1 paio
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15506224
Vedere i documenti
Ansell™
85302110
11 250 mm
827.00€
1 paio
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-10-2025
Aggiungi al carrello
15516224
Vedere i documenti
Ansell™
85302095
9.5 250 mm
827.00€
1 paio
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-10-2025
Aggiungi al carrello
15546224
Vedere i documenti
Ansell™
85304110
11 300 mm
827.00€
1 paio
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-10-2025
Aggiungi al carrello
15556224
Vedere i documenti
Ansell™
85304095
9.5 300 mm
827.00€
1 paio
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Medium weight chlorosulfonated polyethylene (CSPE) synthetic rubber (CSM) isolator box gloves for increased comfort and protection in critical environments.
  • Category III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
  • Ideal applications: pharmaceuticals
  • Soft, flexible material designed for ease of use
  • Resists ageing from exposure to oxygen, UV rays and ozone
  • Withstands temperatures up to 120°C
  • White coloring for easy detection of contamination
  • Available port sizes fit most isolator glove boxes
Specifica
Specifica
White
120°C
Pharmaceuticals
800 mm
CSM
0.4 mm
Concentrated acids and bases