Learn More
Ansell™ ALPHATEC 79-700 Nitrile Chemical Gloves
ALPHATEC 79-700 Lightweight, comfortable chemical gloves, with advanced inner absorption capabilities and EN374 Type B chemical protection ensured
35.20€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | CE Number|EN 374:2003|EN ISO 374-1:2016|EN 388:2003|EN 388:2016|EN 388:2016 +A1:2018|EN 420:2003 + A1:2009|EN 421:2010|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 421:2010|Food Type: Rubber|Category III|REACH Compliant |
---|---|
Applicazioni | Industrial |
Colore | Blue |
Finger Thickness (English) | 0.22 in. |
Finger Thickness (Metric) | 8.7 mm |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17862588
|
Ansell™
79700070BP |
7 |
35.20€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17892588
|
Ansell™
79700080BP |
8 |
35.20€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17852588
|
Ansell™
79700090BP |
9 |
35.20€
12 paia |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17872588
|
Ansell™
79700100BP |
10 |
35.20€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17842588
|
Ansell™
79700110BP |
11 |
35.20€
12 paia |
Spedizione stimata: 13-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Enhanced absorption: AlphaTec™ 79-700 PPE gloves’ AQUADR™ Moisture Management Technology allows them to absorb up to 10x more than gloves with mere cotton flocking, for hands that stay drier for longer
- Specialized protection: Their robust nitrile composition provides light protection against chemicals, acids, grease and liquids, with EN 374 Type B chemical resistance
- Augmented dexterity: These AlphaTec™ gloves also have a lightweight design, granting them greater dexterity and flexibility
- Food handling compliance: They possess European certification for food handling, making them ideal for food processing applications
- Elevated comfort: Their absorption capabilities and lightweight design also grant these industrial gloves all-round comfort
Specifica
CE Number|EN 374:2003|EN ISO 374-1:2016|EN 388:2003|EN 388:2016|EN 388:2016 +A1:2018|EN 420:2003 + A1:2009|EN 421:2010|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 421:2010|Food Type: Rubber|Category III|REACH Compliant | |
Blue | |
8.7 mm | |
Nitrile | |
8.7 mm | |
8.7 mm | |
Yes | |
JKT | |
Straight | |
310 mm |
Industrial | |
0.22 in. | |
Sì | |
0.22 in. | |
0.22 in. | |
1001A | |
Type B | |
Bacteria, Fungi WITH Virus Protection | |
12.2 in. |