Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 57-435 Series Nitrile Immersion Gloves
Provides confident grip performance with enhanced flexibility. Ansell Alphatec™ 58-435 Series Nitrile Immersion Gloves has optimal control when handling oily or wet items.
127.00€
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15599441
|
Ansell™
58435070 |
7 |
127.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
15509451
|
Ansell™
58435080 |
8 |
127.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 02-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
15519451
|
Ansell™
58435090 |
9 |
127.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 02-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
15385181
|
Ansell™
58435100 |
10 |
127.00€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
15375191
|
Ansell™
58435110 |
11 |
127.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 26-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
- Chemical and liquid protection gloves
- Features Ansell Grip Technology™ for optimal control when handling oily or wet items
- Less force is required on slippery objects, reducing hand and arm fatigue
- Offers improved flexibility and dexterity thanks to cotton-flocked lined nitrile shell and snug, second-skin tailoring that tightens the fit across the palm
- Has 6-mil shell effective against hydrocarbon derivatives, alcohol bases, many solvents and esters
- Offers superior snag, puncture and abrasion protection for long-term wear
- Foldable gutter cuff helps prevent dripping onto the forearm, while an extra-long cuff extends protection to the upper forearm
Applications:
- Chemical handling
- Petrochemicals
- Rubber and rubber additives
- Handling fluid-coated metal parts
- Industrial tool maintenance
- Handling waste oils
- Waste and water treatment
Specifica
Nitrile | |
Guanto con manichetta |