Learn More
Ansell™ AlphaTec™ AquaDri™ Chemical Gloves
Two-layer construction keeps hands dryer for longer and with greater comfort and performance. Superior nitrile film provides advanced chemical protection against incidental exposure to bases, oils, fuels, some solvents, greases and animal fats.
Marca:  Ansell™ 58330110
58.25 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15355161
  • 83.85€ / 12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Inner soft foam coating for moisture absorption
  • Nitrile film provides advanced chemical protection
  • Reversed-lozenge finish provides improved dry and wet grip
  • Nitrile compound for snag, puncture and abration protection
  • Foldable gutter cuff to prevent dripping on forearm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Green
Immersion Gloves
0.3 mm
Aquadri™ 2
Resistenza chimica
Nitrile
11
Guanto con manichetta
12 paia
58-330