Learn More
Ansell™ Alphatec™ 55-305 Series Neoprene Immersion Gloves
Provides effective protection for medium duty chemical environments. Ansell Alphatec™ 55-305 Series Neoprene Immersion Gloves provides chemical resistance against most acids, alcohols, oils, lubricants and hydrocarbons.
234.00€ - 263.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 420:2003, A1:2009 and EN 388:2003,EN 374:2004 |
---|---|
Colore | Nero |
Finitura esterna | Smooth |
Materiale | Neoprene |
Product Type | Chemical and Liquid Protection Gloves |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15682934
|
Ansell™
55305100 |
10 |
263.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15692934
|
Ansell™
55305090 |
9 | N/A | ||||||
Descrizione
- Chemical and liquid protection gloves
- Strong physical protection against abrasions and good protection against cuts
- Medium thickness increases dexterity, which improves the ability to manipulate objects
- Resistant to Type I allergies
- Unlined for effective cleaning
Applications:
- Biotechnologies
- Blending of liquids
- Chemical and Medical research
- Chemical handling
- Chemical industry
- Chemicals mixing/handling/transferring/pouring/blending
- Pharmaceuticals
- Product handling - chemical/biological
- Product protection applications
Specifica
EN 420:2003, A1:2009 and EN 388:2003,EN 374:2004 | |
Smooth | |
Chemical and Liquid Protection Gloves | |
Guanto con manichetta | |
250 mm | |
55-305 |
Nero | |
Neoprene | |
0.51 mm | |
10 pairs in black sealed bags per shipper carton | |
Type I allergies | |
813 mm |