Learn More
Ansell™ ALPHATEC™ 53-003
Revolutionary hybrid technology delivering a breakthrough in chemical performance.
61.95€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016 |
---|---|
Chlorinated | No |
Descrizione | AlphaTec 53-003 the revolutionary glove that redefines chemical protection combined with integral support for mechanical and heat protection. Our innovative design combines an advanced rubber polymer coating with cutting-edge plastic laminate technology, setting a new benchmark in chemical permeation performance whilst delivering comfort and tactility. |
Applicazioni | Industrial |
Colore | Black |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30243938
|
Ansell™
53003070 |
7 |
61.95€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
30243943
|
Ansell™
53003080 |
8 |
61.95€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
30243939
|
Ansell™
53003090 |
9 |
61.95€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
30243947
|
Ansell™
53003100 |
10 |
61.95€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
30243946
|
Ansell™
53003110 |
11 |
61.95€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Unique rubber polymer and plastic laminate technology delivering maximum chemical protection against an extremely broad set of chemical types.
- Unique manufacturing process allows for the glove to be form fitting.
- Raised diamond palm pattern for enhanced grip.
- Unique donning and doffing layer to allow ease of use.
- Anti-static according to EN 1149-3.
- Natural rubber and silicone free.
Specifica
CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016 | |
AlphaTec 53-003 the revolutionary glove that redefines chemical protection combined with integral support for mechanical and heat protection. Our innovative design combines an advanced rubber polymer coating with cutting-edge plastic laminate technology, setting a new benchmark in chemical permeation performance whilst delivering comfort and tactility. | |
Black | |
Neoprene | |
0.43 mm | |
Yes | |
ABCEFGHIJKLMNOPST | |
Guanto con manichetta | |
Unlined | |
Case | |
350 mm |
No | |
Industrial | |
Sì | |
17 mil | |
EN388:2121X | |
Type A | |
Bacteria, Fungi WITH Virus Protection | |
Raised Diamond | |
53-003 | |
14 in. |