Learn More
Ansell AlphaTec™ 37-510 Food-Safe 11 mil. Nitrile Gloves with UltraGrip™ Technology
Migliori proprietà di presa, destrezza e flessibilità
27.90€
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Colore Blue
Monouso Reusable
Hand Specific
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
16885210
Vedere i documenti
Ansell
37510070
7 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16895210
Vedere i documenti
Ansell
37510080
8 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16805220
Vedere i documenti
Ansell
37510090
9 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16815220
Vedere i documenti
Ansell
37510100
10 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16825220
Vedere i documenti
Ansell
37510110
11 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16835220
Vedere i documenti
Ansell
37510120
12 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • 100% senza lattice
  • UltraGrip™Technology offre una presa innovativa a rombi in rilievo
  • Approvato per l'industria alimentare
  • Nessun rischio di allergie di Tipo I
  • Colore blu
Specifica
Specifica
ANSI 4
Blue
Specific
Nitrile
0.28 mm
Yes
Yes
EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Reusable
11 mil
2001A
JKL
37-510