Learn More
Ansell AlphaTec™ 23-202 Medium Weight Double-Lined PVC Gloves
Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
8
9
10
Descrizione
- La finitura ruvida sabbiata garantisce buona presa bagnata
- Doppia fodera a filo continuo cotone e acrilico, spessore 13 aghi
- Guanto per mansioni medie
- Conforme ai requisiti FDA di manipolazione degli alimenti
Specifica
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH Compliant |
Applicazioni | Industrial |
Colore | Blue |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Finitura esterna | Fully Textured |
Latex Free | Yes |
Materiale | PVC |
Product Type | Chemical-resistant Gloves |
Size | 10 |
EN388 Standard | 4231C |