Learn More
alpha,alpha'-Dibromo-o-xylene, 96%
Codice prodotto. 10775751 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
CAS: 91-13-4 | C8H8Br2 | 263.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-13-4
Formula molecolare C8H8Br2
Molecular Weight (g/mol) 263.95
Numero MDL MFCD00000175
InChI Key KGKAYWMGPDWLQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-bis bromomethyl benzene, o-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis bromomethyl, o-bis bromomethyl benzene, o-xylylene bromide, 1,2-dibenzyl bromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylol, a,a'-dibromo-o-xylene, ccris 1776
PubChem CID 66665
IUPAC Name 1,2-bis(bromomethyl)benzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico α, α'-Dibromo-o-xylene
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 91.0°C to 96.0°C
Colore White to Cream
Densità 1.9600g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H4(CH2Br)2
Quantità 100 g
Beilstein 05, 366
Gravità specifica 1.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble,hydrolyses. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 263.95
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • a,a'-Dibromo-o-xylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.