Learn More
Alpha-1-Antitrypsin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | Alpha-1-Antitrypsin |
---|---|
Concentrazione | 0.48 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation, Flow Cytometry |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16885984
|
Proteintech
16382-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16875984
|
Proteintech
16382-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The serum glycoprotein a1-AT, is a typical member of the serpin family (serine protease inhibitors), and, an inhibitor of trypsin. a1- AT is synthesized in the liver thus as a single polypeptide chain of approximately 51 kDa showing a marked degree of genetic polymorphism due to the presence of over 20 different alleles. Individuals homozygous for a1-AT defiiency are predisposed to pulmonary emphysema and hepatic cirrhosis.Specifica
Alpha-1-Antitrypsin | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation, Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
P01009, P07758, P17475 | |
20700, 24648, 5265 | |
Alpha-1-Antitrypsin Fusion Protein Ag9369 | |
Primary | |
-20°C | |
SERPINA1 |
0.48 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
A1A, A1AT, AAT, Alpha 1 antiproteinase, Alpha 1 antitrypsin, Alpha 1 protease inhibitor, PI, PI1, PRO2209, PRO2275, Serpin A1, SERPINA1, SPAAT, alpha1-antitrypsin | |
SERPINA1, Serpina1a | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |