Learn More
Allylchlorodimethylsilane, 94%
Codice prodotto. 11374609
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
CAS: 4028-23-3 | C5H11ClSi | 134.678 g/mol
Allylchlorodimethylsilane is used in the synthesis of cyclo-1,1?,4,4?-bis(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)dibenzene, silylating agent for steroids for analysis by GC-MS. Also used in the preparation of phenylenebis(silanediyl triflates), useful synthons for organosilicon polymers, O-silylation of phenyl sulfones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Allylchlorodimethylsilane is used in the synthesis of cyclo-1,1′,4,4′-bis(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)dibenzene, silylating agent for steroids for analysis by GC-MS. Also used in the preparation of phenylenebis(silanediyl triflates), useful synthons for organosilicon polymers, O-silylation of phenyl sulfones.
Solubility
Soluble in most organic solvents; reacts with alcohols, amines, and water.
Notes
Moisture sensitive. Store away from strong oxidizing agents, strong bases, water/ moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4028-23-3
Formula molecolare C5H11ClSi
Molecular Weight (g/mol) 134.678
Numero MDL MFCD00000506
InChI Key KMVZWUQHMJAWSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allyldimethylchlorosilane, allylchlorodimethylsilane, silane, chlorodimethyl-2-propenyl, allyl chloro dimethylsilane, allyl-chloro-dimethyl silane, silane, chlorodimethyl-2-propen-1-yl, admcs, allyl chlorodimethylsilane, allylchlorodimethyl silane, acmc-1afr7
PubChem CID 77646
IUPAC Name chloro-dimethyl-prop-2-enylsilane
SMILES C[Si](C)(CC=C)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 110°C to 112°C
Materiale o nome chimico Allylchlorodimethylsilane
Quantità 10 g
Numero UN UN2985
Beilstein 1737978
Punto d'infiammabilità 5°C (41°F)
Informazioni di solubilità Soluble in most organic solvents; reacts with alcohols,amines,and water.
Peso formulazione 134.68
Percent Purity 97%
Indice di rifrazione 1.429
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.896
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allylchlorodimethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Allylchlorodimethylsilane