Learn More
Allyl chloroformate, 97%
CAS: 2937-50-0 | C4H5ClO2 | 120.54 g/mol
119.00€ - 227.00€
Identificatori chimici
CAS | 2937-50-0 |
---|---|
Formula molecolare | C4H5ClO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 120.54 |
Numero MDL | MFCD00000648 |
InChI Key | CAEWJEXPFKNBQL-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | allyl chloroformate, chloroformic acid allyl ester, allyl chlorocarbonate, allylchloroformate, 2-propenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 2-propenyl ester, formic acid, chloro-, allyl ester, hsdb 621, allylester kyseliny chlormravenci, allylester kyseliny chlormravenci czech |
PubChem CID | 18052 |
IUPAC Name | prop-2-enyl carbonochloridate |
SMILES | C=CCOC(=O)Cl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10472221
|
Thermo Scientific Acros
221740500 |
50 mL | Bottiglia in vetro |
119.00€
50mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10781335
|
Thermo Scientific Acros
221741000 |
100 mL | Bottiglia in vetro |
227.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagentIdentificatori chimici
2937-50-0 | |
120.54 | |
CAEWJEXPFKNBQL-UHFFFAOYSA-N | |
18052 | |
C=CCOC(=O)Cl |
C4H5ClO2 | |
MFCD00000648 | |
allyl chloroformate, chloroformic acid allyl ester, allyl chlorocarbonate, allylchloroformate, 2-propenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 2-propenyl ester, formic acid, chloro-, allyl ester, hsdb 621, allylester kyseliny chlormravenci, allylester kyseliny chlormravenci czech | |
prop-2-enyl carbonochloridate |
Specifica
Allyl chloroformate | |
96.0 | |
Brown-Red to Yellow | |
109.0°C to 110.0°C | |
Authentic | |
C4H5ClO2 | |
1.4213 to 1.4233 | |
03, 12 | |
1.13 | |
Solubility in water: decomposes | |
C=CCOC(=O)Cl | |
120.54 | |
120.54 | |
Liquid |
2937-50-0 | |
100.0 | |
1.1300g/mL | |
31°C | |
96% min. (GC) | |
ClCO2CH2CH=CH2 | |
MFCD00000648 | |
12,15; 13,9 | |
allyl chloroformate, chloroformic acid allyl ester, allyl chlorocarbonate, allylchloroformate, 2-propenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 2-propenyl ester, formic acid, chloro-, allyl ester, hsdb 621, allylester kyseliny chlormravenci, allylester kyseliny chlormravenci czech | |
CAEWJEXPFKNBQL-UHFFFAOYSA-N | |
prop-2-enyl carbonochloridate | |
18052 | |
97% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Fatal if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Toxic if swallowed.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 220-916-6
- Allyl chloroformate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H330-Letale se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.