Learn More
Allyl Alcohol, 99%, extra pure
Codice prodotto. p-4229052 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
CAS: 107-18-6 | C3H6O | 58.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-18-6
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00002920
InChI Key XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allyl alcohol, 2-propen-1-ol, vinylcarbinol, 2-propenyl alcohol, 3-hydroxypropene, 2-propenol, allylic alcohol, 1-propen-3-ol, vinyl carbinol, weed drench
PubChem CID 7858
ChEBI CHEBI:16605
IUPAC Name prop-2-en-1-ol
SMILES OCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl alcohol
Nota nome Extra Pure
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -129.0°C
Densità 0.8500g/mL
Punti di ebollizione 96.0°C to 98.0°C
Punto d'infiammabilità 21°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHCH2OH
Indice di rifrazione 1.4119 to 1.4139
Quantità 250 mL
Beilstein 01,436
Indice di Merck 15,277
Gravità specifica 0.85
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, chloroform and ether
Peso formulazione 58.08
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allyl alcohol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.