Learn More
S Murray™ Siringa Luer-Tip interamente in vetro
Use these syringes for a variety of research applications. S Murray™ All Glass Luer-Tip Syringes are graduated and feature glass luer fittings.
16.70€ - 168.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE |
---|---|
Materiale | Glass |
Product Type | Siringa con puntale Luer completamente in vetro |
Quantità | 1 ciascuno |
Tipo di collegamento | Puntale Luer |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12389209
|
S Murray™
G811/04 |
10 mL |
21.35€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12359209
|
S Murray™
G811/01 |
1 ml |
18.05€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12399209
|
S Murray™
G811/05 |
20 ml | N/A | ||||||
12369209
|
S Murray™
G811/02 |
2 ml |
168.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12379209
|
S Murray™
G811/03 |
5 ml | N/A | ||||||
Descrizione
Use these syringes for a variety of research applications. S Murray™ All Glass Luer-Tip Syringes are graduated and feature glass luer fittings.
- Syringe with glass luer fitting
- Fully interchangeable
Specifica
CE | |
Siringa con puntale Luer completamente in vetro | |
Puntale Luer |
Glass | |
1 ciascuno | |
Sì |