Learn More
Thermo Scientific™ Alkaline Phosphatase Buffer-1 (5X)
For cellular and molecular biology applications
52.00€ - 75.80€
Specifica
Componenti 200mM Tris, 200mM NaCl, and 40mM magnesium chloride at pH 9.5
Content And Storage Keep cold
Product Type Alkaline Phosphatase Buffer-1 (5X)
Forma Liquid
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15415209
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
J62907.AK
250 mL
75.80€
250mL
15405209
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
J62907.AE
100 mL
52.00€
100mL
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Formulation: 200mM Tris, 200mM NaCl, and 40mM magnesium chloride at pH 9.5
Specifica
Specifica
200mM Tris, 200mM NaCl, and 40mM magnesium chloride at pH 9.5
Keep cold
Alkaline Phosphatase Buffer-1 (5X)
Liquid
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only