Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alizarin Red S sodium salt, 1% w/v aq. sol.
Transition interval: pH 4.6 (yellow) to pH 6.0 (red)
32.66€ - 47.64€
Identificatori chimici
CAS 130-22-3
Formula molecolare C14H7NaO7S
Molecular Weight (g/mol) 342.253
Numero MDL MFCD00013049
InChI Key HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
IUPAC Name sodium;3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11345547
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
042746.AE
100 mL
32.66€
100mL
11366149
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
042746.AP
500 mL
47.64€
500mL
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
130-22-3
342.253
HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
CHEBI:87358
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
C14H7NaO7S
MFCD00013049
3955344
sodium;3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonate
Specifica
Alizarin Red S sodium salt
C14H7NaO7S
HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
sodium;3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonate
3955344
342.27
Amber
130-22-3
MFCD00013049
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
342.253
CHEBI:87358
Odorless
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures