Learn More
Alizarin Red S, Pure, Special Reagent, C.I.58005, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Specifica
Specifica
CAS | 130-22-3 |
Formula molecolare | C14H7NaO7S |
Numero MDL | 13049 |
Peso formulazione | 342.26g/mol |
Imballaggio | Glass Jar |
Colore | Amber |
Quantità | 25 g |
Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Alizarin Red S