Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alizarin Red S, pure, certified
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Alizarin Red S |
Rapporto di assorbimento | 0.97 to 1.07 (for the first maximum) (P-15/P+15) |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Lambda max | 554 to 558nm 590 to 599nm |
Peso formulazione | 342.26 |
Grado | Pure |
Imballaggio | Glass bottle |
Intervallo di transizione visivo | from pH 3.5 (yellow) to pH 6.5 (pink) and from pH 9.4 (orange-brown) to pH 12.0 (violet) |
Colore | Red |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Alizarin Red S