Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alizarin, 97%, pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Alizarin |
Punto di fusione | 287.0°C to 289.0°C |
Nota nome | 97% |
Punti di ebollizione | 430.0°C |
CAS min. % | 96.0 |
CAS max % | 100.0 |
Contenuto di colorante | 96.0% min. |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aromatic solvents, ether and hot, methanol, moderately soluble in ethanol |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Alizarin