Learn More
Thermo Scientific Chemicals PTFE sheet, 0.81mm (0.031in) thick
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 045151.HB
Codice prodotto. 15432177
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
PTFE sheet is used for the manufacture of high-temperature seals, insulators and bearings used in semiconductor, aerospace and chemical processing industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Wide range of working temperatures with upper limit of 290°C
  • Remains rigid if heated above notional melting point of 327°C
  • Do not melt or deform if overheated until 400°C
  • Non-stick with opaque clarity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Politetrafluoroetilene (PTFE)
0.81 mm
Filter Sheet
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals PTFE sheet, 0.81mm (0.031in) thick > 300x300mm