Learn More
ALDH1A3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | ALDH1A3 |
---|---|
Concentrazione | 0.39 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16843725
|
Proteintech
25167-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16833725
|
Proteintech
25167-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
ALDH1A3 are aldehyde dehydrogenase isozymes which are thought to play a major role in the detoxification of aldehydes generated by alcohol metabolism and lipid peroxidation. The enzyme encoded by the ALDH1A3 gene uses retinal as a substrate, either in a free or cellular retinol-binding protein form.Specifica
ALDH1A3 | |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
P47895, Q9JHW9 | |
220, 56847 | |
ALDH1A3 Fusion Protein Ag18605 | |
Primary | |
-20°C | |
ALDH1A3 |
0.39 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Aldehyde dehydrogenase 6, ALDH1A3, ALDH1A6, ALDH6, RALDH 3, RALDH3, Retinaldehyde dehydrogenase 3 | |
Aldh1a3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Titolo del prodotto
ALDH1A3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech