Learn More
Al-23 Tube, Both Ends Open, O.D.: 5mm, I.D.: 3mm, Thermo Scientific™
28.20€ - 131.00€
Specifica
Materiale o nome chimico Al-23 Tube
Nota nome Both ends open
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11393917
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
031555.DM
100 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11333927
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
031555.DR
200 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11313927
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
031555.DW
300 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11303927
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
031555.EH
600 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11353927
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
031555.EM
800 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11323927
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
031555.EO
1000 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
Al-23 Tube
Both ends open
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Ambient temperatures