Learn More
Al-23 Tube, Both Ends Open, O.D.: 4mm, I.D.: 2mm, Thermo Scientific Chemicals
27.50€ - 134.67€
Specifica
Materiale o nome chimico Al-23 Tube
Nota nome Both ends open
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11383917
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
031554.DM
100 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11343917
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
031554.DR
200 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11373917
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
031554.DW
300 mm
67.94€
300mm
11353917
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
031554.EH
600 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11363917
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
031554.EM
800 mm
134.67€
800mm
11333917
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
031554.EO
1000 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Al-23 Tube
Both ends open
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Ambient temperatures