Learn More
Al-23 Tube, Both Ends Open, O.D.: 35mm, I.D.: 29mm, Thermo Scientific Chemicals
106.53€ - 1043.19€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11314017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031575.DM |
100 mm |
106.53€
100mm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11324017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031575.DR |
200 mm | N/A | N/A | N/A | ||||
11364017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031575.DW |
300 mm |
315.57€
300mm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11304017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031575.EH |
600 mm | N/A | N/A | N/A | ||||
11334017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031575.EM |
800 mm | N/A | N/A | N/A | ||||
11354017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031575.EO |
1000 mm |
1043.19€
1000mm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Al-23 Tube | |
Both ends open |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.